Få mere at vide
KD Scientific Legato sprøjtepumper: stativer
Beskrivelse
- Kan rumme op til ti 0,5μ L til 20 mL sprøjter eller seks 30 til 60 mL plast- eller glassprøjter
Certificeringer
CE-mærket, UL-listet, CSA, WEE, CB-ordning, EU RoHS
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 0/1 V |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 μl til 140 ml |
| Certificeringer/compliance | CE, UL, CSA, WEE, CB-ordning, EU RoHS |
| Applikationer | Legato sprøjtepumpe |
| Flowhastighedsnøjagtighed | ±0,35 % |
| Antal kanaler | 4 |
| Produkttype | Lille sprøjte multi-rack |