Få mere at vide
KD Scientific Legato sprøjtepumper: stativer
Artikelnummer. 11985586
Skift visning
Type:
Lille sprøjte multi-rack
Stort sprøjte multi-rack
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
11985586 Stort sprøjte multi-rack Hver
11995586 Lille sprøjte multi-rack Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985586 Leverandør KD Scientific Leverandørnr. 788300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7950.00 DKK
    6871.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 1078.21 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Legato sprøjtepumper
  • Kan rumme op til ti 0,5μ L til 20 mL sprøjter eller seks 30 til 60 mL plast- eller glassprøjter
Certificeringer
CE-mærket, UL-listet, CSA, WEE, CB-ordning, EU RoHS
Tekniske data
Spænding 0/1 V
Kapacitet (metrisk) 0,5 μl til 140 ml
Certificeringer/compliance CE, UL, CSA, WEE, CB-ordning, EU RoHS
Type Stort sprøjte multi-rack
Applikationer Legato sprøjtepumpe
Flowhastighedsnøjagtighed ±0,35 %