Få mere at vide
KD Scientific Legato™ Serie adapter til Hamilton™ Sprøjter
Artikelnummer. 11935596
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Gastæt sprøjte (25 og 50 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11935596 Gastæt sprøjte (25 og 50 ml) Hver
1 options
Artikelnummer. 11935596 Leverandør KD Scientific Leverandørnr. 788314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00 DKK
    289.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.01 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Til 25, 50 og 100 ml Hamilton™ Gastight™ Sprøjte
  • Udvalg af tilbehør og reservedele til din Legato™ Serie pumper
  • Nødvendig for tilbagetrækningsfunktion
Tekniske data
Latex fri Ja
Produkttype Adapter
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Gastæt sprøjte (25 og 50 ml)