Få mere at vide
KD Scientific Legato 180 Infuse/Udtrækket Programmerbar Sprøjtepumpe
Beskrivelse
Alsidig pumpe giver uovertruffen brugervenlighed gennem en enkel berøringsskærm
Dobbelt sprøjte-infuse/udtrækning optimeret til lav gennemstrømning med programmuligheder for to programmer. 50 trin hver. Rummer sprøjter fra 0,5 μl til 10 ml. Brugerdefinerbare flowhastigheder med valgbare målvolumen eller tidsværdier til at kontrollere det samlede infusionsvolumen.
- Holder en eller to sprøjter fra 0,5 μl til 10 ml
- Farveberøringsskærm i høj opløsning
- Berøringsskærm med låse-funktion
- LED-lys på frontpanelet
- Chassis udelukkende i metal
- Indbygget sprøjtebord
- Op til 30 lb. lineær kraft
- Avancerede mikrotrins-teknikker
- Indbygget RS485-grænseflade
- USB Havn
- I/O og TTL-grænseflade
- Kontinuerlig drift
- Inddæmning af spild
- Programmerbar
- Nøjagtighed: ±0,35 %
- Reproducerbarhed: ±0,05 %
- Sprøjter (min/max): 0,5 μl til 10 ml
- Flowhastighed, minimum (0,5 μl sprøjte): 0,58 pL/min.
- Flowhastighed, maksimum (10 ml sprøjte): 11,70 ml/min.
- Flowhastighed, maksimum (60 ml sprøjte): Ej/to
- Skærm: 4,3 WQVGA TFT-farveskærm med berøringskontrol
- Ikke-flygtig hukommelse: Gemmer alle indstillinger
- Driftstemperatur: 4 °C til 40 °C (40 °F til 104 °F)
- Opbevaringstemperatur: -10 °C til 70 °C (14 °F til 158 °F)
- Fugtighed: 20 % til 80 % RH ikke-kondenserende
- Drift: Kontinuerlig
- Effekt: 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50W, 0,5A sikring
- Dimensioner: 9 x 7,5 x 5 tommer (22,6 x 19,05 x 15 cm)
- Vægt: 2,66 kg (5,9 lb.)
Certificeringer
CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Bemærk: KD Scientific sprøjtepumper er kun til laboratoriebrug. De er ikke godkendt af FDA til human klinisk brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 100 til 240 V |
| Flowhastighed | 0,58 pL/min. til 11,7 ml/min. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5μ L til 10 ml |
| Certificeringer/compliance | CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS |
| Stik | RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Type B, I/O og TTL - 15-bens D-sub stik |
| Controller | Mikroprocessor med 0,062 mikrotrin |
| Lineær kraft (metrisk) | 13.6 kg |
| Linear Force (engelsk) | 30 lb. |
| Materiale | Metal |
| Reproducbarhed | ±0,05 % |
| Vis mere |