Få mere at vide
KD Scientific Legato 130 enkelt sprøjte Infusion/tilbagetrækning sprøjtepumpe
Artikelnummer. 13423649
Skift visning
Flowhastighed:
3,66 pl/min. til 3,818 ml/min
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
13423649 3,66 pl/min. til 3,818 ml/min Hver
1 options
Artikelnummer. 13423649 Leverandør KD Scientific Leverandørnr. 788130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26725.00 DKK
    23121.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 3603.21 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Alsidig pumpe giver uovertruffen brugervenlighed gennem en enkel berøringsskærm
Enkelt sprøjte infunderer/udtrækker virker udelukkende med mikrosprøjter fra 0,5 L μtil 1000 μL. Den har et fjernbetjent pumpehoved, som kan placeres tæt på at eksperimentere for at eliminere dødvolumen med lange slanger.
  • Indeholder en sprøjte fra 0,5 μL til 1 ml
  • Farveberøringsskærm i høj opløsning
  • Berøringsskærm med låse-funktion
  • LED-lys på frontpanelet
  • Chassis udelukkende i metal
  • Indbygget sprøjtebord
  • Op til 11 lb. lineær kraft
  • Avancerede mikrotrins-teknikker
  • Indbygget RS485-grænseflade
  • USB havn
  • I/O og TTL interface
  • Kontinuerlig drift
  • Inddæmning af spild
  • Programmerbar
Specifikationer
  • Nøjagtighed:± 0,5 %
  • Reproducerbarhed:± 0,5 %
  • Sprøjter (min/max): 0,5 μL til 1000 μL
  • Flowhastighed, minimum (0,5 μl sprøjte): 3,66 pL/min
  • Flowhastighed, maksimum (10 ml sprøjte): NA
  • Flowhastighed, maksimum (60 ml sprøjte): NA
  • Skærm: 4,3 WQVGA TFT-farveskærm med berøringskontrol
  • Ikke-flygtig hukommelse: Gemmer alle indstillinger
  • Driftstemperatur: 4 °C til 40 °C (40 F °til 104 °F)
  • Opbevaringstemperatur: -10 °C til 70 °C (14 F °til 158 °F)
  • Fugtighed: 20 % til 80 % RH ikke-kondenserende
  • Drift: Kontinuerlig
  • Strøm: 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50W, 0,5A sikring
  • Dimensioner: 9 x 7 x 3,67 tommer. (22,6 x 19,05 x 7,62 cm)
  • Vægt: 4,32 lb. (2,05 kg)
Certificeringer
CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Bemærk: KD Scientific sprøjtepumper er kun til laboratoriebrug. De er ikke godkendt af FDA til human klinisk brug.
Tekniske data
Spænding 100 til 240 V
Flowhastighed 3,66 pl/min. til 3,818 ml/min
Kapacitet (metrisk) 0,5 til 1000μ L
Certificeringer/compliance CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Stik RS485 - IEEE-1394 6 pos. USB - Type B, I/O og TTL - 15 pin D-sub stik, fodkontakt - mini phono jack
Controller Mikroprocessor med 0,062 mikrotrin
Lineær kraft (metrisk) 5 kg
Linear Force (engelsk) 11 lb.
Materiale Metal
Reproducbarhed ±0,05 %
Vægt (engelsk) 4.32 lb.
Vægt (metrisk) 2.05 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Display Type TFT
Flowhastighedsnøjagtighed ±0,5 %
Antal kanaler 1
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 3,67 tommer.
Samlet højde (metrisk) 7.62 cm
Samlet længde (engelsk) 9 tommer
Samlet længde (metrisk) 22.6 cm
Samlet bredde (engelsk) 7 tommer
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 4 °C
Produkttype Infusionspumpe
Opbevaringskrav -10 °C til +70 °C