Få mere at vide
KD Scientific Legato 111 Dual Sprøjte Infuser/Træk programmerbar sprøjtepumpe
Artikelnummer. 11995596
Skift visning
Flowhastighed:
1,28 pl/min. til 25,99 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11995596 1,28 pl/min. til 25,99 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11995596 Leverandør KD Scientific Leverandørnr. 788111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22860.00 DKK
    19775.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 3084.36 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Alsidig pumpe giver uovertruffen brugervenlighed gennem en enkel berøringsskærm
Dobbelt sprøjte infunderer/udtrækker med programmulighed for to programmer. 50 trin hver. Plads til sprøjter μ0,5 L til 10mL. Brugerdefinerbare flowhastigheder med valgbar målvolumen eller tidsværdier for at kontrollere den samlede infusionsvolumen.
  • Indeholder en eller to sprøjter fra 0,5 μL til 10mL
  • Farveberøringsskærm i høj opløsning
  • Berøringsskærm med låse-funktion
  • LED-lys på frontpanelet
  • Chassis udelukkende i metal
  • Indbygget sprøjtebord
  • Op til 30 lb. lineær kraft
  • Avancerede mikrotrins-teknikker
  • Indbygget RS485-grænseflade
  • USB havn
  • I/O og TTL interface
  • Kontinuerlig drift
  • Inddæmning af spild
Specifikationer
  • Nøjagtighed:± 0,5 %
  • Reproducerbarhed:± 0,05 %
  • Sprøjter (min/max): 0,5 μl til 10 ml
  • Flowhastighed, minimum (0,5 μl sprøjte): 1,28 pl/min.
  • Flowhastighed, maksimum (10 ml sprøjte): 25,99 ml/min.
  • Flowhastighed, maksimum (60 ml sprøjte): 88,28 ml/min.
  • Skærm: 4,3 WQVGA TFT-farveskærm med berøringskontrol
  • Ikke-flygtig hukommelse: Gemmer alle indstillinger
  • Driftstemperatur: 4 °C til 40 °C (40 F °til 104 °F)
  • Opbevaringstemperatur: -10 °C til 70 °C (14 F °til 158 °F)
  • Fugtighed: 20 % til 80 % RH ikke-kondenserende
  • Drift: Kontinuerlig
  • Strøm: 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50W, 0,5A sikring
  • Dimensioner: 9 x 7,5 x 5 tommer (22,6 x 19,05 x 15 cm)
  • Vægt: 5,9 lb. (2,66 kg)
Certificeringer
CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Bemærk: KD Scientific sprøjtepumper er kun til laboratoriebrug. De er ikke godkendt af FDA til human klinisk brug.
Tekniske data
Spænding 100 til 240 V
Flowhastighed 1,28 pl/min. til 25,99 ml/min.
Kapacitet (metrisk) 0,5μ L til 10 ml
Certificeringer/compliance CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Stik RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Type B, I/O og TTL - 15-bens D-sub stik
Controller Mikroprocessor med 0,062 mikrotrin
Lineær kraft (metrisk) 13.6 kg
Linear Force (engelsk) 30 lb.
Materiale Metal
Reproducbarhed ±0,05 %
Vægt (engelsk) 5.9 lb.
Vægt (metrisk) 2.66 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Display Type TFT
Flowhastighedsnøjagtighed ±0,5 %
Antal kanaler 2
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 5 tommer
Samlet højde (metrisk) 15 cm
Samlet længde (engelsk) 9 tommer
Samlet længde (metrisk) 22.6 cm
Samlet bredde (engelsk) 7,5 tommer
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 4 °C
Produkttype Infusionspumpe
Opbevaringskrav -10 °C til +70 °C