Få mere at vide
KD Scientific Legato 110 Dual Rate sprøjtepumpesystem
Flowhastighed:
1,28 pl/min. til 88,28 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Plads til sprøjter μfra 0,5 L til 60 ml. Brugerdefinerbare flowhastigheder med valgbar målvolumen eller tidsværdier for at kontrollere den samlede infusionsvolumen.
- Farveberøringsskærm i høj opløsning
- Berøringsskærm med låse-funktion
- LED-lys på frontpanelet
- Chassis udelukkende i metal
- Indbygget sprøjtebord
- Op til 30 lb. lineær kraft
- Avancerede mikrotrins-teknikker
- Indbygget RS485-grænseflade
- USB havn
- I/O og TTL interface
- Kontinuerlig drift
- Inddæmning af spild
- Programmerbar
Specifikationer
- Nøjagtighed:± 0,5 %
- Reproducerbarhed:± 0,05 %
- Sprøjter (min/max): 0,5 μL til 60 ml
- Flowhastighed, minimum (0,5 μl sprøjte): 1,28 pL/min.
- Flowhastighed, maksimum (10 ml sprøjte): 25,99 ml/min.
- Flowhastighed, maksimum (60 ml sprøjte): 88,28 ml/min.
- Skærm: 4,3 WQVGA TFT-farveskærm med berøringskontrol
- Ikke-flygtig hukommelse: Gemmer alle indstillinger
- Driftstemperatur: 4 °C til 40 °C (40 F °til 104 °F)
- Opbevaringstemperatur: -10 °C til 70 °C (14 F °til 158 °F)
- Fugtighed: 20 % til 80 % RH ikke-kondenserende
- Drift: Kontinuerlig
- Strøm: 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50W, 0,5A sikring
- Dimensioner: 9 x 7,5 x 5 tommer (22,6 x 19,05 x 15 cm)
- Vægt: 5,9 lb. (2,66 kg)
Certificeringer
CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Bemærk: KD Scientific sprøjtepumper er kun til laboratoriebrug. De er ikke godkendt af FDA til human klinisk brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Model- | Legato 110 |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Flowhastighed | 1,28 pl/min. til 88,28 ml/min. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 μl til 60 ml |
| Certificeringer/compliance | CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS |
| Stik | RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Type B, I/O og TTL - 15-bens D-sub stik |
| Controller | Mikroprocessor med 0,062 mikrotrin |
| Lineær kraft (metrisk) | 13.6 kg |
| Linear Force (engelsk) | 30 lb. |
| Materiale | Metal |
| Vis mere |