Få mere at vide
KD Scientific Legato 101 Dual Sprøjte Infusion Kun sprøjtepumpe
Artikelnummer. 11965596
Skift visning
Flowhastighed:
1,28 pl/min. til 88,28 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11965596 1,28 pl/min. til 88,28 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11965596 Leverandør KD Scientific Leverandørnr. 788101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20785.00 DKK
    17980.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 2804.23 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Alsidig pumpe giver uovertruffen brugervenlighed gennem en enkel berøringsskærm
Infunder kun dobbelt sprøjtepumpe. Plads til sprøjter μ0,5 L til 10mL. Brugerdefinerbare flowhastigheder med valgbar målvolumen eller tidsværdier for at kontrollere den samlede infusionsvolumen.
  • Indeholder en eller to sprøjter fra 0,5 μL til 10mL
  • Farveberøringsskærm i høj opløsning
  • Berøringsskærm med låse-funktion
  • LED-lys på frontpanelet
  • Chassis udelukkende i metal
  • Indbygget sprøjtebord
  • Op til 30 lb. lineær kraft
  • Avancerede mikrotrins-teknikker
  • Indbygget RS485-grænseflade
  • USB havn
  • I/O og TTL interface
  • Kontinuerlig drift
  • Inddæmning af spild
Specifikationer
  • Nøjagtighed:± 0,5 %
  • Reproducerbarhed:± 0,05 %
  • Sprøjter (min/max): 0,5 μl til 10 ml
  • Flowhastighed, minimum (0,5 μl sprøjte): 1,28 pl/min.
  • Flowhastighed, maksimum (10 ml sprøjte): 25,99 ml/min.
  • Flowhastighed, maksimum (60 ml sprøjte): 88,28 ml/min.
  • Skærm: 4,3 WQVGA TFT-farveskærm med berøringskontrol
  • Ikke-flygtig hukommelse: Gemmer alle indstillinger
  • Driftstemperatur: 4 °C til 40 °C (40 F °til 104 °F)
  • Opbevaringstemperatur: -10 °C til 70 °C (14 F °til 158 °F)
  • Fugtighed: 20 % til 80 % RH ikke-kondenserende
  • Drift: Kontinuerlig
  • Strøm: 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50W, 0,5A sikring
  • Dimensioner: 9 x 7,5 x 5 tommer (22,6 x 19,05 x 15 cm)
  • Vægt: 5,9 lb. (2,66 kg)
Certificeringer
CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Bemærk: KD Scientific sprøjtepumper er kun til laboratoriebrug. De er ikke godkendt af FDA til human klinisk brug.
Tekniske data
Model- Legato 101
Spænding 100 til 240 V
Flowhastighed 1,28 pl/min. til 88,28 ml/min.
Kapacitet (metrisk) 0,5μ L til 10 ml
Certificeringer/compliance CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Stik RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Type B, I/O og TTL - 15-bens D-sub stik
Controller Mikroprocessor med 0,062 mikrotrin
Lineær kraft (metrisk) 13.6 kg
Linear Force (engelsk) 30 lb.
Materiale Metal
Reproducbarhed ±0,05 %
Vægt (engelsk) 5.9 lb.
Vægt (metrisk) 2.66 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Display Type TFT
Flowhastighedsnøjagtighed ±0,5 %
Antal kanaler 2
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 5 tommer
Samlet højde (metrisk) 15 cm
Samlet længde (engelsk) 9 tommer
Samlet længde (metrisk) 22.6 cm
Samlet bredde (engelsk) 7,5 tommer
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 4 °C
Produkttype Dobbelt sprøjtepumpe
Opbevaringskrav -10 °C til +70 °C
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.