Få mere at vide
KD Scientific Legato 100 Infuse Only sprøjtepumpe
Artikelnummer. 11955596
Skift visning
Flowhastighed:
1,28 pl/min. til 88,28 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11955596 1,28 pl/min. til 88,28 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11955596 Leverandør KD Scientific Leverandørnr. 788100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16775.00 DKK
    14512.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 2262.18 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Alsidig pumpe giver uovertruffen brugervenlighed gennem en enkel berøringsskærm
Enkelt sprøjtepumpe, kun til infusion. Kan bruges til sprøjter fra 0,5 μl til 60 ml. Brugerdefinerbare flowhastigheder med valgbar målvolumen eller tidsværdier for at kontrollere den samlede infusionsvolumen.
  • Holder én sprøjte fra 0,5 μl til 60 ml
  • Farveberøringsskærm i høj opløsning
  • Berøringsskærm med låse-funktion
  • LED-lys på frontpanelet
  • Chassis udelukkende i metal
  • Indbygget sprøjtebord
  • Op til 30 lb. lineær kraft
  • Avancerede mikrotrins-teknikker
  • Indbygget RS485-grænseflade
  • USB-port
  • I/O- og TTL-grænseflade
  • Kontinuerlig drift
  • Inddæmning af spild
Specifikationer
  • Nøjagtighed: ±0,5 %
  • Reproducerbarhed: ±0,05 %
  • Sprøjter (min/maks): 0,5 μl til 60 ml
  • Flowhastighed, minimum (0,5 μl sprøjte): 1,28 pl/min.
  • Flowhastighed, maksimum (10 ml sprøjte): 25,99 ml/min.
  • Flowhastighed, maksimum (60 ml sprøjte): 88,28 ml/min.
  • Skærm: 4,3 WQVGA TFT-farveskærm med berøringskontrol
  • Ikke-flygtig hukommelse: Gemmer alle indstillinger
  • Driftstemperatur: 4°C til 40°C (40°F til 104°F)
  • Opbevaringstemperatur: -10°C til 70°C (14°F til 158°F)
  • Fugtighed: 20 % til 80 % RH ikke-kondenserende
  • Drift: Kontinuerlig
  • Strøm: 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50W, 0,5A sikring
  • Dimensioner: 9 x 7,5 x 5 tommer (22,6 x 19,05 x 15 cm)
  • Vægt: 5,9 lb. (2,66 kg)
Certificeringer
CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Bemærk: KD Scientific sprøjtepumper er kun til laboratoriebrug. De er ikke godkendt af FDA til human klinisk brug.
Tekniske data
Spænding 100 til 240 V
Flowhastighed 1,28 pl/min. til 88,28 ml/min.
Kapacitet (metrisk) 0,5 μl til 60 ml
Certificeringer/compliance CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Stik RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Type B, I/O og TTL - 15-bens D-sub stik
Controller Mikroprocessor med 0,062 mikrotrin
Lineær kraft (metrisk) 13.6 kg
Linear Force (engelsk) 30 lb.
Materiale Metal
Reproducbarhed ±0,05 %
Vægt (engelsk) 5.9 lb.
Vægt (metrisk) 2.66 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Display Type TFT
Flowhastighedsnøjagtighed ±0,5 %
Antal kanaler 1
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 5 tommer
Samlet højde (metrisk) 15 cm
Samlet længde (engelsk) 9 tommer
Samlet længde (metrisk) 7.5 cm
Samlet bredde (engelsk) 7,5 tommer
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 4 °C
Produkttype Infusionssprøjtepumpe
Opbevaringskrav -10 °C til +70 °C