Få mere at vide
KD Scientific Ældre KDSP 410 højtrykspumpe
Artikelnummer. 11975586
Skift visning
Antal kanaler:
1
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal kanaler Pakningsstørrelse
11975586 1 Hver
1 options
Artikelnummer. 11975586 Leverandør KD Scientific Leverandørnr. 789412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43120.00 DKK
    40179.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 2940.51 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Højtrykssprøjtepumpe ideel til levering af væske til reaktorer i kemiske applikationer eller til arbejde med viskøse væsker
  • Mere end fordobler den lineære kraft, der er tilgængelig på KDS 200-serien
  • Robust design af sprøjteholderen sikrer, at sprøjten holdes i vater under levering af væsken
  • Stort udvalg af sprøjter fra 10μ L til 140 ml
  • Nem at sætte op og bruge
  • Valgbar flowhastighed indtastes direkte i programmet, gemt i hukommelsen
Tekniske data
Spænding 220 V
Certificeringer/compliance CE
Vægt (engelsk) 14.1 lb.
Vægt (metrisk) 6.4 kg
Elektriske krav 220-220 V AC 50/60 Hz:
Applikationer Ideel til applikationer, der kræver flere sprøjter – leverer nøjagtige og præcise mængder af væsker til en lang række applikationer, inklusive injektion af kalibreringsmiddel i et massespektrometer eller reaktionskammer, langsigtet lægemiddellevering til dyr og
Display Type Baggrundsbelyst LCD-skærm
Flowhastighedsnøjagtighed ±<1 %
Antal kanaler 1