Få mere at vide
KD Scientific Legacy KDS 410 højtrykspumpe
Artikelnummer. p-4701867
Spænding:
220 V
Certificeringer/compliance:
CE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11965586
Brand: KD Scientific 789410
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den nye KDS 410 er en højtrykssprøjtepumpe, som mere end fordobler den lineære kraft, der er tilgængelig hos KDS 200-serien. Denne ekstra kraft gør pumpen ideel til levering af væske til reaktorer i kemiske applikationer eller til arbejde med viskøse væsker.
  • Hurtig opsætning og installation
  • Højtryksklemmer til sprøjter
  • Typisk nøjagtighed på 1 %; eller bedre
  • Ca. 100 lb. lineær kraft
  • Stort udvalg af sprøjter fra 10 μl til 140 ml
  • Bred stempelvandring
  • Hurtig væskepåfyldning
  • Strømreduktionstilstand
  • Volumendispensering
  • Minimum flowhastighed på 0,001 μl/time (10 μl sprøjte)
  • Maksimal flowhastighed på 145,5 ml/min (140 ml sprøjte)
  • Indikation for strømsvigt
  • Anti-hævert
  • RS232-grænseflade
  • Kæd op til 99 pumper sammen
  • Anvendelser omfatter kontinuerlig levering af væske, reaktordosering for pilotanlæg, dispensering af viskøse væsker
  • Sprøjteholderens robuste design sikrer, at sprøjten holdes i vater ved levering af væske
  • Valgbar flowhastighed indtastes direkte i programmet og gemmes i hukommelsen
Tekniske data
Spænding 220 V
Certificeringer/compliance CE
Vægt (engelsk) 14.1 lb.
Vægt (metrisk) 6.4 kg
Elektriske krav 220-220 V AC 50/60 Hz:
Applikationer Ideel til applikationer, der kræver flere sprøjter – leverer nøjagtige og præcise mængder af væsker til en lang række applikationer, inklusive injektion af kalibreringsmiddel i et massespektrometer eller reaktionskammer, langsigtet lægemiddellevering til dyr og
Display Type Baggrundsbelyst LCD-skærm
Flowhastighedsnøjagtighed ±<1 %
Antal kanaler 1