Få mere at vide
KD Scientific Legacy KDS 410 højtrykspumpe
Artikelnummer. 11965586
Spænding:
220 V
Certificeringer/compliance:
CE
Unit Size:
Hver
Product Code. 11965586
Brand: KD Scientific 789410
Only null left
Add to basket
Add to basket
Den nye KDS 410 er en højtrykssprøjtepumpe, som mere end fordobler den lineære kraft, der er tilgængelig hos KDS 200-serien. Denne ekstra kraft gør pumpen ideel til levering af væske til reaktorer i kemiske applikationer eller til arbejde med viskøse væsker.
  • Hurtig opsætning og installation
  • Højtryksklemmer til sprøjter
  • Typisk nøjagtighed på 1 %; eller bedre
  • Ca. 100 lb. lineær kraft
  • Stort udvalg af sprøjter fra 10 μl til 140 ml
  • Bred stempelvandring
  • Hurtig væskepåfyldning
  • Strømreduktionstilstand
  • Volumendispensering
  • Minimum flowhastighed på 0,001 μl/time (10 μl sprøjte)
  • Maksimal flowhastighed på 145,5 ml/min (140 ml sprøjte)
  • Indikation for strømsvigt
  • Anti-hævert
  • RS232-grænseflade
  • Kæd op til 99 pumper sammen
  • Anvendelser omfatter kontinuerlig levering af væske, reaktordosering for pilotanlæg, dispensering af viskøse væsker
  • Sprøjteholderens robuste design sikrer, at sprøjten holdes i vater ved levering af væske
  • Valgbar flowhastighed indtastes direkte i programmet og gemmes i hukommelsen
Specifications
Spænding 220 V
Certificeringer/compliance CE
Vægt (engelsk) 14.1 lb.
Vægt (metrisk) 6.4 kg
Elektriske krav 220-220 V AC 50/60 Hz:
Applikationer Ideel til applikationer, der kræver flere sprøjter – leverer nøjagtige og præcise mængder af væsker til en lang række applikationer, inklusive injektion af kalibreringsmiddel i et massespektrometer eller reaktionskammer, langsigtet lægemiddellevering til dyr og
Display Type Baggrundsbelyst LCD-skærm
Flowhastighedsnøjagtighed ±<1 %
Antal kanaler 1