Få mere at vide
KD Scientific Dual and Multiple Syringe Infusion/Withdrawal Pumps
Artikelnummer. 10079349
Antal kanaler:
2
10
Spænding:
110 V
115 V
220 VAC
Type:
Infusion Syringe Pump
Infusion Withdrawal Pump
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10079349
Brand: KD Scientific 789230
Easy-to-use programmable syringe pumps
  • Simple menu-driven setup to program syringe diameter, flow rate and dispense volume
  • Backlit display
  • Automatic shutoff
  • Settings can be reviewed and changed during operation
  • Last settings are stored in memory for repeatability
Multiple Syringe Pumps
  • Capacity: 10 μL to 140 mL up to 10 syringes (depending on syringe size)
  • Built-in RS-232-C and TTL interfaces for easy external control
  • Hold glass or plastic syringes
  • Available as infusion and infusion/withdrawal models
Tekniske data
Spænding 115 V
Flowhastighed 0.001 μL/hr. to 147 mL/min.
Kapacitet (metrisk) 10 μL to 140 mL
Stik RS232C, TTL
Lineær kraft (metrisk) 18 kg
Linear Force (engelsk) 40 lb.
Reproducbarhed ±0.1%
Type Infusion Withdrawal Pump
Vægt (engelsk) 9 lb.
Vægt (metrisk) 4 kg
Elektriske krav 115 V 50/60 Hz
Display Type Backlit LCD
Flowhastighedsnøjagtighed ±<1%
Antal kanaler 10
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 5.5 in.
Samlet højde (metrisk) 15 cm
Samlet længde (engelsk) 11 in.
Samlet længde (metrisk) 28 cm
Samlet bredde (engelsk) 9 in.