Få mere at vide
KD Scientific Borosilikat autoklaverbare glassprøjter
Artikelnummer. 11931017
Volumen (metrisk):
150 mL
200 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11931017
Brand: KD Scientific 780879
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas
Nålemåler Ingen nål inkluderet
Latex fri Ja
Engangs Genanvendelig
Gradueringer 5 mL
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 150 mL
Til brug med (udstyr) Infusionspumpe
Tilslutningstype Luer-lås
Uddannet Ja
Sterilitet Ikke-steril