Tekniske data
| Farveindikator | Nej |
| Til brug med (applikation) | Til vandrensning |
| Til brug med (udstyr) | SI vægbeslag |
| Inkluderer | 1-studs, 1-fitting, 1 bi-konisk lynkobling, 2 tætninger |
| Model- | KCR |
| Tryk | 4 bar |
| Mængde | 1 sæt |
| Type | KCR lynkoblingssæt |