Få mere at vide
Test- og kalibreringsstandard 1413μ S/cm ved 25° C, WTW™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11785166
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde unitSize
11785166 50 mL Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11785166 Leverandør WTW Leverandørnr. 300572
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nem, pålidelig og omkostningseffektiv enhedskontrol med meget præcise testmodstande og kalibreringsløsninger til at teste ledningsevnemålesystemer i henhold til pharamcopeia-retningslinjer.
  • Test- og kalibreringsstandard 1413μ S/cm ved 25° C
  • Test modstande og kalibreringsløsninger til at teste målerne med konduktivitetsfunktion
  • Kalibrer systemet fra enheden og ledningsevnemålecellen.
  • Optimal målesikkerhed med PTB/NIST sporbare standardløsninger
  • Nem enhedskontrol med meget præcise testmodstande
  • Pharmacopeia-konforme testsæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sporbarhed til NIST Yes
Løsningen indeholder KCL
Fysisk form Væske
Koncentration 0.01 mol/L
Farve Farveløs
Mængde 50 mL