Få mere at vide
WTW™ KCL Elektrolytløsninger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11823300
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11823300 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 11823300 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 109705
 Begrænset vare
På lager
Disse KCL løsninger er ideelle til drift, rengøring og opbevaring af elektroder.
  • Løsninger til drift, rengøring og opbevaring af elektroder - enkel genopfyldning og sikker opbevaring garanteret
  • Elektrolytter anvendes som refill-opløsninger til væskefyldte elektroder samt opbevaringsløsning til alle typer pH-elektroder
  • Indeholder 1 flaske med 250mL KCl-opløsning 3M/L
  • KCL Elektrolytopløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Farve Klar
Koncentration 3 mol/L
Type KCL Elektrolytopløsning
Type påfyldningsopløsning Elektrolyt
Inkluderer 1 flaske med 250mL KCl opløsning 3M/L
Emballage Flaske
pH-område 7
Vandopløselig Ja