Få mere at vide
Mettler Toledo™ KCl 3M Elektrodefyldningsopløsning
Shop alle Mettler Toledo produkterBeskrivelse
En elektrode er hovedaktøren for pH- og ionmåling. De kræver særlig pleje og håndtering. Elektroden skal forblive fyldt med frisk, ren elektrolytopløsning. Regelmæssig genopfyldning eller udskiftning af elektrolytopløsningen er nødvendig for at opretholde en god elektrodeydelse.
Referenceelektroden til en pH- eller Ion-selektiv elektrode (ISE) bør kun fyldes med den anbefalede elektrolytopløsning. Den korrekte elektrolyt minimerer overgangspotentialer og giver optimal temperatur- og tidsrespons.
3mol/L kaliumchloridopløsning er passende til de fleste anvendelser.
- Brugt af de fleste Mettler Toledo pH-sensorer, pga ARGENTHAL™ referencesystem
- ISE-halvceller i DX-serien kan også bruge en 3M KCl elektrolytbroopløsning
- Ingen risiko for at forurene prøver med sølvioner
- Udstyret med en speciel hætte for at lette påfyldning af elektroder
- Fås i 25 ml og 250 ml flasker og en 6x 250 ml bulk pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 3 mol/L KCl |
| Til brug med (udstyr) | ARGENTHAL™ Referencesystem pH-elektroder, DX Serie ISE Halvceller |
| Type påfyldningsopløsning | Kaliumchloridelektrolyt |
| NIST sporbar | Ja |
| Emballage | Flaske med speciel påfyldningshætte |
| pH-område | Neutral |
| Mængde | 25 ml |