Få mere at vide
Mettler Toledo™ KCl 3M Elektrodefyldningsopløsning
Artikelnummer. 11932535
Skift visning
Mængde:
25 ml
250 ml
6 x 250 ml
Pakningsstørrelse:
1500ml
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11932535 6 x 250 ml 1500ml
11907781 25 ml 25ml
10780412 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11932535 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51350080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00 DKK
    679.28 DKK / 1500ml
    Spare 120.72 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Udstyret med en speciel hætte for at lette påfyldning af elektroder. Mettler Toledo™ KCl 3M Elektrodefyldningsopløsning er en elektrolytopløsning, der muliggør optimal ydeevne af pH- og ion-selektive elektroder. Denne broelektrolyt indeholder ingen sølvioner, som kan forurene prøver.
En elektrode er hovedaktøren for pH- og ionmåling. De kræver særlig pleje og håndtering. Elektroden skal forblive fyldt med frisk, ren elektrolytopløsning. Regelmæssig genopfyldning eller udskiftning af elektrolytopløsningen er nødvendig for at opretholde en god elektrodeydelse.
Referenceelektroden til en pH- eller Ion-selektiv elektrode (ISE) bør kun fyldes med den anbefalede elektrolytopløsning. Den korrekte elektrolyt minimerer overgangspotentialer og giver optimal temperatur- og tidsrespons.
3mol/L kaliumchloridopløsning er passende til de fleste anvendelser.
  • Brugt af de fleste Mettler Toledo pH-sensorer, pga ARGENTHAL™ referencesystem
  • ISE-halvceller i DX-serien kan også bruge en 3M KCl elektrolytbroopløsning
  • Ingen risiko for at forurene prøver med sølvioner
  • Udstyret med en speciel hætte for at lette påfyldning af elektroder
  • Fås i 25 ml og 250 ml flasker og en 6x 250 ml bulk pakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Koncentration 3 mol/L KCl
Til brug med (udstyr) ARGENTHAL™ Referencesystem pH-elektroder, DX Serie ISE Halvceller
NIST sporbar Ja
Emballage Flaske med speciel påfyldningshætte
pH-område Neutral
Mængde 6 x 250 ml