Få mere at vide
BINDER™ KBF PRO Klimakammer
Artikelnummer. 30238351 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
127 l
262 l
472 l
727 l
1070 l
1610 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30238351 127 l
30238273 262 l
30238353 472 l
30238298 727 l
30238320 1070 l
30238207 1610 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 30238351 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200439
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
En kraftfuld allrounder blandt konstante klimakamre, udstyret med alle former for sofistikeret teknologi.
Valgfri lysmoduler er tilgængelige for at gøre KBF PRO til et kammer til ICH-fotostabilitetstest eller plantevækst.
Funktioner:
  • Temperaturområde: -20 til +100 °C
  • Fugtighedsområde: 10 til 98 % relativ luftfugtighed
  • Energieffektiv køling med moderne inverter-køleenhed
  • Køling med klimaneutral R-290 kølemiddel
  • Dørvarme for at forhindre kondens
  • Justerbar blæserhastighed
  • Fugtregulering med kapacitiv fugtsensor og responsiv dampbefugtning
  • Husdesign med HIT-teknologi
  • Indvendigt kammer af rustfrit stål
  • Indvendige døre af metaloxidbelagt sikkerhedsglas
  • To stativer med teleskopskinner i rustfrit stål
  • Stor adgangsport med silikonestik
  • Gulvstående enheder med robuste dobbelthjul med bremser foran
  • Stabelbare bordpladeenheder med en volumen på op til 130 L
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Ergonomisk justerbar kontrolterminal (til enheder med en volumen på 470 L og derover)
  • Signaltrekant med lysende statusvisning (for enheder med en volumen på 470 L og derover)
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
  • Klasse 3.3 uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuelle og akustiske alarmer
  • Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
  • Datagrænseflader: Ethernet, USB
  • BINDER Multi Management software APT-COM™ grundudgave
  • Valgfri lysmoduler til ICH fotostabilitetstest (for modeller 260, 470, 720)
  • Valgfri LED-lysmoduler til plantevækst (til modeller fra 260)
Specifications
Kapacitet (metrisk) 127 l
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2
Stiktype CEE 7/7
Relativ luftfugtighed 10 til 98 %
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +100 °C
Type Klimakammer
Model- KBF PRO 127
Spænding 208/240 V