Få mere at vide
BINDER™ KBF PRO Klimakammer
GREENER_CHOICE
En kraftfuld allrounder blandt konstante klimakamre, udstyret med alle former for sofistikeret teknologi.
Brand:  BINDER™ 9020-0443
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 30238320
  • 247727.09 DKK / Hver
Equipment End of Year Sale
Brug rabatkode 24121 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 21-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Valgfri lysmoduler er tilgængelige for at gøre KBF PRO til et kammer til ICH-fotostabilitetstest eller plantevækst.
Funktioner:
  • Temperaturområde: -20 til +100 °C
  • Fugtighedsområde: 10 til 98 % relativ luftfugtighed
  • Energieffektiv køling med moderne inverter-køleenhed
  • Køling med klimaneutral R-290 kølemiddel
  • Dørvarme for at forhindre kondens
  • Justerbar blæserhastighed
  • Fugtregulering med kapacitiv fugtsensor og responsiv dampbefugtning
  • Husdesign med HIT-teknologi
  • Indvendigt kammer af rustfrit stål
  • Indvendige døre af metaloxidbelagt sikkerhedsglas
  • To stativer med teleskopskinner i rustfrit stål
  • Stor adgangsport med silikonestik
  • Gulvstående enheder med robuste dobbelthjul med bremser foran
  • Stabelbare bordpladeenheder med en volumen på op til 130 L
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Ergonomisk justerbar kontrolterminal (til enheder med en volumen på 470 L og derover)
  • Signaltrekant med lysende statusvisning (for enheder med en volumen på 470 L og derover)
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
  • Klasse 3.3 uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuelle og akustiske alarmer
  • Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
  • Datagrænseflader: Ethernet, USB
  • BINDER Multi Management software APT-COM™ grundudgave
  • Valgfri lysmoduler til ICH fotostabilitetstest (for modeller 260, 470, 720)
  • Valgfri LED-lysmoduler til plantevækst (til modeller fra 260)
Tekniske data
Tekniske data
1070 L
Rustfrit stål
CEE 7/7
-20 °C til +100 °C
KBF PRO 1070
Rustfrit stål (304/1.4301)
2
10 til 98 %
Klimakammer
208/240 V
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BINDER™ KBF PRO Klimakammer > 1070 L