Beskrivelse
Med valgfrie lysmoduler kan KBF omdannes til et ICH fotostabilitetskammer og et plantevækstkammer.
Funktioner:
- Temperaturområde: 0 til 70 °C
- Fugtighedsområde: 10 til 80 % relativ luftfugtighed
- Op til 40 % lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere model
- Energieffektiv køling med moderne inverter-køleenhed
- Køling med klimaneutral R-600a kølemiddel
- Dørvarme for at forhindre kondens
- Justerbar blæserhastighed
- Fugtregulering med kapacitiv fugtsensor og responsiv dampbefugtning
- Husdesign med HIT-teknologi
- Indvendigt kammer af rustfrit stål
- Indvendige døre af metaloxidbelagt sikkerhedsglas
- To stativer i rustfrit stål
- Stor adgangsport med silikonestik
- Gulvstående enheder med robuste dobbelthjul med bremser foran
- Stabelbare bordpladeenheder med en volumen på op til 130 L
- Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
- Ergonomisk justerbar kontrolterminal (til enheder med en volumen på 470 L og derover)
- Signaltrekant med lysende statusvisning (for enheder med en volumen på 470 L og derover)
- Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
- Klasse 3.3 uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuelle og akustiske alarmer
- Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
- Datagrænseflader: Ethernet, USB
- BINDER Multi Management software APT-COM™ grundudgave
- Valgfri lysmoduler til ICH fotostabilitetstest (for modeller 260, 470, 720)
- Valgfri LED-lysmoduler til plantevækst (til modeller fra 260)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 127 l |
| Kammermateriale | Rustfrit stål (304/1.4301) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal hylder | 2 |
| Stiktype | CEE 7/7 |
| Relativ luftfugtighed | 10 til 80 % |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 70 °C |
| Type | Klimakammer |
| Model- | KBF 127 |
| Spænding | 208/240 V |