Få mere at vide
BINDER™ KBF Konstant Klimakammer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30238249 Shop alle BINDER produkter
Kapacitet (metrisk):
127 l
262 l
472 l
727 l
1070 l
1610 l
Artikelnummer. 30238249
Brand: BINDER™ 90200480
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstant klimakammer, der opfylder alle ICH-krav, fra præcision til programmering og dokumentation, med fleksible vandforsyningsmuligheder til alle installationssteder.
Med valgfrie lysmoduler kan KBF omdannes til et ICH fotostabilitetskammer og et plantevækstkammer.
Funktioner:
  • Temperaturområde: 0 til 70 °C
  • Fugtighedsområde: 10 til 80 % relativ luftfugtighed
  • Op til 40 % lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere model
  • Energieffektiv køling med moderne inverter-køleenhed
  • Køling med klimaneutral R-600a kølemiddel
  • Dørvarme for at forhindre kondens
  • Justerbar blæserhastighed
  • Fugtregulering med kapacitiv fugtsensor og responsiv dampbefugtning
  • Husdesign med HIT-teknologi
  • Indvendigt kammer af rustfrit stål
  • Indvendige døre af metaloxidbelagt sikkerhedsglas
  • To stativer i rustfrit stål
  • Stor adgangsport med silikonestik
  • Gulvstående enheder med robuste dobbelthjul med bremser foran
  • Stabelbare bordpladeenheder med en volumen på op til 130 L
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Ergonomisk justerbar kontrolterminal (til enheder med en volumen på 470 L og derover)
  • Signaltrekant med lysende statusvisning (for enheder med en volumen på 470 L og derover)
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
  • Klasse 3.3 uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuelle og akustiske alarmer
  • Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
  • Datagrænseflader: Ethernet, USB
  • BINDER Multi Management software APT-COM™ grundudgave
  • Valgfri lysmoduler til ICH fotostabilitetstest (for modeller 260, 470, 720)
  • Valgfri LED-lysmoduler til plantevækst (til modeller fra 260)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 472 l
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2
Stiktype CEE 7/7
Relativ luftfugtighed 10 til 80 %
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 70 °C
Type Klimakammer
Model- KBF 472
Spænding 208/240 V