Få mere at vide
KB-R7943 Mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-[4-(4-Nitrobenzyloxy)phenyl]ethyl]isothiourea Mesylate |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O3S.CH4O3S/c17-16(18)23-10-9-12-3-7-15(8-4-12)22-11-13-1-5-14(6-2-13)19(20)21;1-5(2,3)4/h1-8H,9-11H2,(H3,17,18);1H3,(H,2,3,4) |
| Formel vægt | 427.0872 |