Få mere at vide
BINDER™ KB PRO køleinkubator
Artikelnummer. 30238347 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
127 l
262 l
472 l
727 l
1070 l
1610 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30238347 127 l
30238328 262 l
30238342 472 l
30238214 727 l
30238281 1070 l
30238200 1610 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 30238347 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92155.00 DKK
    81341.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 10813.81 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Køling inkubator med et temperaturområde på -20 til +100 °C og omfattende programmeringsmuligheder, der dækker en bred vifte af applikationer.
Funktioner:
  • Temperaturområde: -20 til +100 °C
  • Energieffektiv køling med moderne inverter-køleenhed
  • Køling med klimaneutral R-290 kølemiddel
  • Dørvarme for at forhindre kondens
  • Justerbar blæserhastighed
  • Husdesign med HIT-teknologi
  • Indvendigt kammer af rustfrit stål
  • Indvendige døre af metaloxidbelagt sikkerhedsglas
  • To stativer med teleskopskinner i rustfrit stål
  • Stor adgangsport med silikonestik
  • Gulvstående enheder med robuste dobbelthjul med bremser foran
  • Stabelbare bordpladeenheder med en volumen på op til 130 L
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Ergonomisk justerbar kontrolterminal (til enheder med en volumen på 470 L og derover)
  • Signaltrekant med lysende statusvisning (for enheder med en volumen på 470 L og derover)
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
  • Klasse 3.3 uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuelle og akustiske alarmer
  • Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
  • Datagrænseflader: Ethernet, USB
  • BINDER Multi Management software APT-COM™ grundudgave
  • Valgfri lysmoduler til ICH fotostabilitetstest (for modeller 260, 470, 720)
  • Valgfri LED-lysmoduler til plantevækst (til modeller fra 260)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 127 l
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
CO2-sensorteknologi IR sensor
Konvektion type APT.line forvarmningsteknologi til kammeret
Belysning Nej
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2
Ilt kontrol 0 til 20 %
Stiktype CEE
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +100 °C
Type Køleinkubatorer
Model- KB PRO 127
Spænding 208/240 V