Få mere at vide
BINDER™ KB PRO køleinkubator
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30238342 Shop alle BINDER produkter
Kapacitet (metrisk):
127 l
262 l
472 l
727 l
1070 l
1610 l
Artikelnummer. 30238342
Brand: BINDER™ 90200435
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Køling inkubator med et temperaturområde på -20 til +100 °C og omfattende programmeringsmuligheder, der dækker en bred vifte af applikationer.
Funktioner:
  • Temperaturområde: -20 til +100 °C
  • Energieffektiv køling med moderne inverter-køleenhed
  • Køling med klimaneutral R-290 kølemiddel
  • Dørvarme for at forhindre kondens
  • Justerbar blæserhastighed
  • Husdesign med HIT-teknologi
  • Indvendigt kammer af rustfrit stål
  • Indvendige døre af metaloxidbelagt sikkerhedsglas
  • To stativer med teleskopskinner i rustfrit stål
  • Stor adgangsport med silikonestik
  • Gulvstående enheder med robuste dobbelthjul med bremser foran
  • Stabelbare bordpladeenheder med en volumen på op til 130 L
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Ergonomisk justerbar kontrolterminal (til enheder med en volumen på 470 L og derover)
  • Signaltrekant med lysende statusvisning (for enheder med en volumen på 470 L og derover)
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
  • Klasse 3.3 uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuelle og akustiske alarmer
  • Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
  • Datagrænseflader: Ethernet, USB
  • BINDER Multi Management software APT-COM™ grundudgave
  • Valgfri lysmoduler til ICH fotostabilitetstest (for modeller 260, 470, 720)
  • Valgfri LED-lysmoduler til plantevækst (til modeller fra 260)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 472 l
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
CO2-sensorteknologi IR sensor
Konvektion type APT.line forvarmningsteknologi til kammeret
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2
Ilt kontrol 0 til 20 %
Stiktype CEE
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +100 °C
Type Køleinkubatorer
Model- KB PRO 472
Spænding 208/240 V