Få mere at vide
BINDER™ KB PRO køleinkubator
Artikelnummer. 30238214 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
127 l
262 l
472 l
727 l
1070 l
1610 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30238214 727 l
30238347 127 l
30238328 262 l
30238342 472 l
30238281 1070 l
30238200 1610 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 30238214 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156260.00 DKK
    137929.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 18330.10 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Køling inkubator med et temperaturområde på -20 til +100 °C og omfattende programmeringsmuligheder, der dækker en bred vifte af applikationer.
Funktioner:
  • Temperaturområde: -20 til +100 °C
  • Energieffektiv køling med moderne inverter-køleenhed
  • Køling med klimaneutral R-290 kølemiddel
  • Dørvarme for at forhindre kondens
  • Justerbar blæserhastighed
  • Husdesign med HIT-teknologi
  • Indvendigt kammer af rustfrit stål
  • Indvendige døre af metaloxidbelagt sikkerhedsglas
  • To stativer med teleskopskinner i rustfrit stål
  • Stor adgangsport med silikonestik
  • Gulvstående enheder med robuste dobbelthjul med bremser foran
  • Stabelbare bordpladeenheder med en volumen på op til 130 L
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Ergonomisk justerbar kontrolterminal (til enheder med en volumen på 470 L og derover)
  • Signaltrekant med lysende statusvisning (for enheder med en volumen på 470 L og derover)
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
  • Klasse 3.3 uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuelle og akustiske alarmer
  • Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
  • Datagrænseflader: Ethernet, USB
  • BINDER Multi Management software APT-COM™ grundudgave
  • Valgfri lysmoduler til ICH fotostabilitetstest (for modeller 260, 470, 720)
  • Valgfri LED-lysmoduler til plantevækst (til modeller fra 260)
Spécification
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 727 l
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
CO2-sensorteknologi IR sensor
Konvektion type APT.line forvarmningsteknologi til kammeret
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2
Ilt kontrol 0 til 20 %
Stiktype CEE
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +100 °C
Type Køleinkubatorer
Model- KB PRO 727
Spænding 208/240 V
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.