Få mere at vide
kb-NB77-78, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477138
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477138 10 mg -
16419677 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16477138 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16698
MedChemExpress kb-NB77-78 is an analogue of CID797718, but shows no PKD inhibitory activity.
kb-NB77-78 is an analogue of CID797718, but shows no PKD inhibitory activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale kb-NB77-78
CAS 1350622-33-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H25NO3Si
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (75.42 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1OC2=CC=C(O[Si](C)(C(C)(C)C)C)C=C2C3=C1NCCC3
Molekylvægt (g/mol) 331.48
Formel vægt 331.48
Procent renhed 99.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death