Få mere at vide
kb NB 142-70, MedChemExpress
Beskrivelse
kb NB 142-70 is a potent PKD inhibitor, with IC50s of 28.3, 58.7 and 53.2 nM for PKD1, PKD2, and PKD3, respectively. kb NB 142-70 also has antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | kb NB 142-70 |
| CAS | 1233533-04-4 |
| Farve | Light Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H9NO2S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 46.67 mg/mL (185.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1NCCSC2=C1SC3=CC=C(O)C=C32 |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.32 |
| Formel vægt | 251.32 |
| Vis mere |