Description
Funktioner:
- Temperaturområde: 0 til 70 °C
- Op til 40 % lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere model
- Energieffektiv køling med moderne inverter-køleenhed
- Køling med klimaneutral R-600a kølemiddel
- Dørvarme for at forhindre kondens
- Husdesign med HIT-teknologi
- Interiør lavet helt i rustfrit stål
- Indvendige døre af metaloxidbelagt sikkerhedsglas
- To stativer i rustfrit stål
- Stor adgangsport med silikonestik
- Gulvstående enheder med robuste dobbelthjul med bremser foran
- Stabelbare bordpladeenheder med en volumen på op til 130 L
- Enkel programmering af en anden indstillet temperaturværdi
- Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
- Klasse 3.3 uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuelle og akustiske alarmer
- Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
- Datagrænseflader inkluderer ethernet og USB
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 63 l |
| Kammermateriale | Rustfrit stål (304/1.4301) |
| CO2-sensorteknologi | IR sensor |
| Konvektion type | APT.line forvarmningsteknologi til kammeret |
| Belysning | Nej |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal hylder | 2 |
| Ilt kontrol | Ikke inkluderet |
| Stiktype | CEE |
| Show More |