Learn More
BINDER™ KB Cooling Incubator
Product Code. 30238307 Shop All BINDER Products
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
63 L
127 L
262 L
472 L
727 L
1070 L
Packungsgröße:
Each
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacity (Metric) Packungsgröße
30238307 63 L Each
30238369 127 L Each
30238350 262 L Each
30238299 472 L Each
30238261 727 L Each
30238314 1070 L Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 30238307 Lieferant BINDER™ Lieferanten-Nr. 90200471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62790.00 DKK
    56329.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 6460.80 DKK
    10% Slukket
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Restricted Item
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
KB units are able to incubate with precision even when fully loaded, feature a hot-air disinfection routine, and can be programmed for weekend operation with ease.
Features:
  • Temperature range: 0 to 70°C
  • Up to 40% lower energy consumption compared to the previous model
  • Energy-efficient cooling with modern inverter cooling unit
  • Cooling with climate-neutral R-600a refrigerant
  • Door heating to prevent condensation
  • Housing design with HIT technology
  • Interior made completely of stainless steel
  • Inner doors made of metal oxide-coated safety glass
  • Two racks made of stainless steel
  • Large access port with silicone plug
  • Floor-standing units featuring robust twin casters with brakes at the front
  • Stackable tabletop units with a volume of up to 130 L
  • Simple programming of a second set temperature value
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • Class 3.3 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarms
  • Unit self-test for comprehensive status analysis
  • Data interfaces include ethernet and USB
Spezifikation
Autoclavable Not Autoclavable
Capacity (Metric) 63 L
Chamber Material Stainless Steel (304/1.4301)
CO2 Sensor Technology IR Sensor
Convection Type APT.Line Preheating Chamber Technology
Lighting No
Material Stainless Steel
No. of Shelves 2
Oxygen Control Not Included
Plug Type CEE
Temperature Range (Metric) 0°C to 70°C
Type Refrigerated Incubator
Model KB 63
Voltage 208/240 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.