Få mere at vide
BINDER™ KB Køling Inkubator
Artikelnummer. 30238307 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
63 l
127 l
262 l
472 l
727 l
1070 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30238307 63 l
30238369 127 l
30238350 262 l
30238299 472 l
30238261 727 l
30238314 1070 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 30238307 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62790.00 DKK
    56329.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 6460.80 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
KB-enheder er i stand til at inkubere med præcision, selv når de er fuldt fyldte, har en varmluftsdesinfektionsrutine og kan programmeres til weekenddrift med lethed.
Funktioner:
  • Temperaturområde: 0 til 70 °C
  • Op til 40 % lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere model
  • Energieffektiv køling med moderne inverter-køleenhed
  • Køling med klimaneutral R-600a kølemiddel
  • Dørvarme for at forhindre kondens
  • Husdesign med HIT-teknologi
  • Interiør lavet helt i rustfrit stål
  • Indvendige døre af metaloxidbelagt sikkerhedsglas
  • To stativer i rustfrit stål
  • Stor adgangsport med silikonestik
  • Gulvstående enheder med robuste dobbelthjul med bremser foran
  • Stabelbare bordpladeenheder med en volumen på op til 130 L
  • Enkel programmering af en anden indstillet temperaturværdi
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
  • Klasse 3.3 uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuelle og akustiske alarmer
  • Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
  • Datagrænseflader inkluderer ethernet og USB
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 63 l
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
CO2-sensorteknologi IR sensor
Konvektion type APT.line forvarmningsteknologi til kammeret
Belysning Nej
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2
Ilt kontrol Ikke inkluderet
Stiktype CEE
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 70 °C
Type Køleinkubatorer
Model- KB 63
Spænding 208/240 V