Få mere at vide
BINDER™ KB Køling Inkubator
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30238299 Shop alle BINDER produkter
Kapacitet (metrisk):
63 l
127 l
262 l
472 l
727 l
1070 l
Artikelnummer. 30238299
Brand: BINDER™ 90200474
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
KB-enheder er i stand til at inkubere med præcision, selv når de er fuldt fyldte, har en varmluftsdesinfektionsrutine og kan programmeres til weekenddrift med lethed.
Funktioner:
  • Temperaturområde: 0 til 70 °C
  • Op til 40 % lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere model
  • Energieffektiv køling med moderne inverter-køleenhed
  • Køling med klimaneutral R-600a kølemiddel
  • Dørvarme for at forhindre kondens
  • Husdesign med HIT-teknologi
  • Interiør lavet helt i rustfrit stål
  • Indvendige døre af metaloxidbelagt sikkerhedsglas
  • To stativer i rustfrit stål
  • Stor adgangsport med silikonestik
  • Gulvstående enheder med robuste dobbelthjul med bremser foran
  • Stabelbare bordpladeenheder med en volumen på op til 130 L
  • Enkel programmering af en anden indstillet temperaturværdi
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
  • Klasse 3.3 uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuelle og akustiske alarmer
  • Udstyret selvtester omfattende statusanalyse
  • Datagrænseflader inkluderer ethernet og USB
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 472 l
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
CO2-sensorteknologi IR sensor
Konvektion type APT.line forvarmningsteknologi til kammeret
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2
Ilt kontrol Ikke inkluderet
Stiktype CEE
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 70 °C
Type Køleinkubatorer
Model- KB 472
Spænding 208/240 V