Få mere at vide
Kavatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methysticin |
| CAS | 495-85-2 |
| Molekylær formel | C15 H14 O5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2H-Pyran-2-one, 6-[(1E)-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethenyl]-5,6-dihydro-4-methoxy-, (6R)-, 2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-[3,4-(methylenedioxy)styryl]-, (R)- (8CI), 2H-Pyran-2-one, 6-[2-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethenyl]-5,6-dihydro-4-methoxy-, [R-(E)]-, (+)-Methysticin, (6R)-6-[(1E)-2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethenyl]-5,6-dihydro-4-methoxy-2H-pyran-2-one, Kavahin, Kavatin, Methylsticin, Methysticin, NSC 112158, d-Methysticin |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O5/c1-17-12-7-11(20-15(16)8-12)4-2-10-3-5-13-14(6-10)19-9-18-13/h2-6,8,11H,7,9H2,1H3/b4-2+/t11-/m0/s1 |
| SMIL | COC1=CC(=O)O[C@H](C1)\C=C\c2ccc3OCOc3c2 |
| IUPAC navn | (2R)-2-[(E)-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethenyl]-4-methoxy-2,3-dihydropyran-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.27 |
| Formel vægt | 274.0841 |