missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+)-Kavain, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200100145
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16451128

Brand: Medchem Express HYB16715mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress (+)-Kavain, a main kavalactone extracted from Piper methysticum, has anticonvulsive properties, attenuating vascular smooth muscle contraction through interactions with voltage-dependent Na+ and Ca2+ channels. (+)-Kavain is shown to bind at the α4β2δ GABAA receptor and potentiate GABA efficacy. (+)-Kavain is used as a treatment for inflammatory diseases, its anti-inflammatory action has been widely studied.

(+)-Kavain, a main kavalactone extracted from Piper methysticum, has anticonvulsive properties, attenuating vascular smooth muscle contraction through interactions with voltage-dependent Na+ and Ca2+ channels. (+)-Kavain is shown to bind at the α4β2δ GABAA receptor and potentiate GABA efficacy. (+)-Kavain is used as a treatment for inflammatory diseases, its anti-inflammatory action has been widely studied.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+)-Kavain
CAS 500-64-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H14O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (217.15 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C=C(OC)C[C@H](/C=C/C2=CC=CC=C2)O1
Molekylvægt (g/mol) 230.26
Formel vægt 230.26
Procent renhed 99.79%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.