Få mere at vide
Kauniolide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401538
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16401538 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16401538 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0843
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Kauniolide(81066-45-7) is a natural compound.
Kauniolide(81066-45-7) is a natural compound.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kauniolide
CAS 81066-45-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H18O2
Mængde 5 mg
SMIL CC([C@]1([H])[C@](OC2=O)([H])[C@](CC3)([H])C2=C)=CCC1=C3C
Molekylvægt (g/mol) 230.3
Formel vægt 230.3
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death