Få mere at vide
Nordvlies Katrin Affaldsbeholder
Artikelnummer. p-7225994
Dimensioner (L x B x H):
550 x 330 x 230 mm
575 x 420 x 280 mm
Kapacitet (metrisk):
25 l
50 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15721087
Brand: Nordvlies 91899
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Katrin Affaldsbeholdere sikrer, at dit toilet forbliver friskt og rent.
  • Affaldsspand der rummer papir, hvilket gør at toiletmiljøet forbliver rent
  • Fremstillet af ABS-plast
  • Kan bruges med eller uden låg
  • Kan vægmonteres, hvilket frigør gulvplads
  • Let, robust og nem at tømme
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 l
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 550 x 330 x 230 mm
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af affald
Produkttype Affaldsbeholder