Få mere at vide
Nordvlies Katrin Affaldsbeholder
Artikelnummer. 15721087
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
550 x 330 x 230 mm
575 x 420 x 280 mm
Kapacitet (metrisk):
25 l
50 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15721087 550 x 330 x 230 mm 25 l Pakke med 2
15731087 575 x 420 x 280 mm 50 l Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15721087 Leverandør Nordvlies Leverandørnr. 91899
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 DKK
    960.75 DKK / Pakke med 2
    Spare 414.25 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Katrin Affaldsbeholdere sikrer, at dit toilet forbliver friskt og rent.
  • Affaldsspand der rummer papir, hvilket gør at toiletmiljøet forbliver rent
  • Fremstillet af ABS-plast
  • Kan bruges med eller uden låg
  • Kan vægmonteres, hvilket frigør gulvplads
  • Let, robust og nem at tømme
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 l
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 550 x 330 x 230 mm
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af affald
Produkttype Affaldsbeholder