Få mere at vide
Nordvlies Katrin Toilet 2-rulle dispenser
Artikelnummer. 15700907
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
15700907 Sort Hver
15701097 Hvid Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15700907 Leverandør Nordvlies Leverandørnr. 104452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    838.00 DKK
    466.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 371.74 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Katrin Inklusiv toiletrulle dispenser er ideel til alle toiletter og fås med en bred vifte af konventionelle toiletrulleløsninger.
  • Praktisk dispenser til konventionelle toiletruller
  • Plads til 2 toiletruller (inklusive 115 mm luksus kvalitetsruller)
  • Lavet af ABS-plast Robust og pålidelig
  • Inspektionsvinduet viser, hvornår det er tid til at genopfylde papiret
  • Velegnet til venstre og højre hjørner (omskiftelig rulleholder)
  • Enkel at indlæse, installere og vedligeholde
  • Låsbar
Tekniske data
Produkttype Toiletpapir dispenser
Farve Sort
Dimensioner (L x B x H) 300 x 145 x 145 mm
Til brug med (applikation) Udlevering af toiletpapir