Få mere at vide
Nordvlies Katrin System elektrisk håndklædedispenser
Artikelnummer. 15741097
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15741097 Hvid Hver
1 options
Artikelnummer. 15741097 Leverandør Nordvlies Leverandørnr. 93701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3575.00 DKK
    1990.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 1584.02 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 12-03-2027
System elektrisk håndklædedispenser er hurtig og nem at bruge.
  • Et komplet udvalg af Katrin håndtørrende rullevævskvaliteter tilgængelige.
  • Hurtig og nem at bruge; ark altid tilgængelig.
  • Høj kapacitet
    • 800 ark til en rulle er nok til at tørre hænder 400 til 530 gange
    • Ideel i områder med høj trafik.
  • Fremfører det næste ark automatisk.
  • Designet til at sikre, at alt papiret på rullen bliver brugt.
  • Meget lavt strømforbrug
    • Drives af 4 x LR20 1,5 V batterier (medfølger ikke).
  • Kontrolleret forbrug til højtrafikkerum.
  • Vigtigste råvarer til større plastdele: ABS (acrylonitril butadien styren), PC (polycarbonat)
Tekniske data
Produkttype Håndklæde dispenser
Farve Hvid
Materiale ABS, polycarbonat