Få mere at vide
Nordvlies Katrin Inklusiv systemhåndklædedispenser
Artikelnummer. 15791067
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15791067 Hvid Hver
1 options
Artikelnummer. 15791067 Leverandør Nordvlies Leverandørnr. 90045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00 DKK
    1345.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 849.75 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Katrin System Towel Dispenser er en hurtig og hygiejnisk måde at vaske og tørre hænder med hypoallergenisk silkepapir.
  • Et komplet udvalg af Katrin håndtørrende rullevævskvaliteter tilgængelige
  • Låget åbner opad for nem genopfyldning
  • Indsættelse af en rulle i dispenseren sker ved blot at lade papiret falde frit, trække det indtil den markerede linje og lukke låget
  • Den fuldt åbnende skæremekanisme er let tilgængelig og nem at rengøre
  • Når papiret ikke er synligt, er der en letanvendelig PUSH-stang til papirfremføring
  • Braille-instruktioner findes for synshandicappede på PUSH-stangen
  • Kontrolleret forbrug, minimal modstand mod træk og høj kapacitet: 420 til 800 ark pr. rulle afhængig af kvalitet
  • Låsen kan bruges med eller uden nøgle
  • Hele rullen bruges altid. Næsten fuldt brugte ruller falder automatisk til stubrullepositionen, når rullen har en diameter på cirka 7,5 cm
  • De tomme kerner kan blot trækkes ud på siden fra bagsiden af dispenseren og genbruges
  • Vigtigste råmaterialer til større plastdele og lås: ABS (acrylonitril butadien styren), PC (polycarbonat), POM (polyoxymethylen)
  • Papirforbruget er nemt at kontrollere, takket være de gennemsigtige sidepaneler
  • Katrin Inklusive dispensere er modstandsdygtige over for høje temperaturer
  • Overhold UL94 brandsikkerheds- og brandbeskyttelsesforskrifter (EU)
Tekniske data
Produkttype Håndklæde dispenser
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 403 x 335 x 216 mm