Få mere at vide
Nordvlies Katrin Inklusiv Gigant Toilet S Dispenser
Artikelnummer. p-7225995
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15701077
Brand: Nordvlies 90069
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Katrin Gigant Dispensere er særligt velegnede til områder med hyppig brug.
  • Dispenser til store Gigant toiletruller til højfrekvent brug
  • Låsen kan bruges med eller uden nøgle
  • Hele papirrullen kan bruges økonomisk med integreret stubrulleholder
  • Nem papirrivning til alle sider og alle kanter
  • Ingen søgning rundt inde i dispenseråbningen efter den løse ende af papirrullen
  • Katrin Gigant S-dispensere er velegnede til S-størrelse Gigant-ruller
  • Ny fleksibel rullebremse for bedre dispensering
  • Vigtigste råmaterialer til større plastdele og lås: ABS (acrylonitril butadien styren), PC (polycarbonat), POM (polyoxymethylen)
  • Katrin Inklusive dispensere er modstandsdygtige over for høje temperaturer
  • Overhold UL94 brandsikkerheds- og brandbeskyttelsesforskrifter (EU)
Tekniske data
Produkttype Leverandør
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 245 x 239 x 151 mm
Til brug med (applikation) Udlevering af håndklæder
Størrelse Lille