Få mere at vide
Nordvlies Katrin Inklusiv Gigant Toilet S Dispenser
Artikelnummer. 15781087
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15781087 Sort Hver
15701077 Hvid Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15781087 Leverandør Nordvlies Leverandørnr. 92148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    723.00 DKK
    401.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 321.06 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 08-03-2027
De Katrin Gigant Dispensere er særligt velegnede til områder med hyppig brug.
  • Dispenser til store Gigant toiletruller til højfrekvent brug
  • Låsen kan bruges med eller uden nøgle
  • Hele papirrullen kan bruges økonomisk med integreret stubrulleholder
  • Nem papirrivning til alle sider og alle kanter
  • Ingen søgning rundt inde i dispenseråbningen efter den løse ende af papirrullen
  • Katrin Gigant S-dispensere er velegnede til S-størrelse Gigant-ruller
  • Ny fleksibel rullebremse for bedre dispensering
  • Vigtigste råmaterialer til større plastdele og lås: ABS (acrylonitril butadien styren), PC (polycarbonat), POM (polyoxymethylen)
  • Katrin Inklusive dispensere er modstandsdygtige over for høje temperaturer
  • Overhold UL94 brandsikkerheds- og brandbeskyttelsesforskrifter (EU)
Tekniske data
Produkttype Leverandør
Farve Sort
Dimensioner (L x B x H) 245 x 239 x 151 mm
Til brug med (applikation) Udlevering af håndklæder
Størrelse Lille