Få mere at vide
Kasugamycin Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kasugamycin hydrochloride |
| CAS | 19408-46-9 |
| Molekylær formel | C14 H25 N3 O9 . Cl H |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | D-chiro-Inositol, 3-O-[2-amino-4-[(carboxyiminomethyl)amino]-2,3,4,6-tetradeoxy-α-D-arabino-hexopyranosyl]-, monohydrochloride (9CI), Kasugamycin, monohydrochloride (8CI), Kasugamycin hydrochloride, Kasumin |
| InChI formel | InChI=1S/C14H25N3O9.ClH/c1-3-5(17-12(16)13(23)24)2-4(15)14(25-3)26-11-9(21)7(19)6(18)8(20)10(11)22;/h3-11,14,18-22H,2,15H2,1H3,(H2,16,17)(H,23,24);1H/t3-,4+,5+,6-,7+,8+,9-,10+,11+,14-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](N)C[C@@H]1NC(=N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[[(2R,3S,5S,6R)-5-amino-2-methyl-6-[(2R,3S,5S,6S)-2,3,4,5,6-pentahydroxycyclohexyl]oxyoxan-3-yl]amino]-2-iminoacetic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 415.82 |
| Formel vægt | 415.1358 |