Få mere at vide
Kasugamycin hydrochloride 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325575
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325575 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325575 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14515000WA100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kasugamycin hydrochloride
CAS 19408-46-9
Analyt- eller komponentnavne Kasugamycin hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H25 N3 O9 . Cl H
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym D-chiro-Inositol, 3-O-[2-amino-4-[(carboxyiminomethyl)amino]-2,3,4,6-tetradeoxy-α-D-arabino-hexopyranosyl]-, monohydrochloride (9CI), Kasugamycin, monohydrochloride (8CI), Kasugamycin hydrochloride, Kasumin
InChI formel InChI=1S/C14H25N3O9.ClH/c1-3-5(17-12(16)13(23)24)2-4(15)14(25-3)26-11-9(21)7(19)6(18)8(20)10(11)22;/h3-11,14,18-22H,2,15H2,1H3,(H2,16,17)(H,23,24);1H/t3-,4+,5+,6-,7+,8+,9-,10+,11+,14-;/m1./s1
SMIL Cl.C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](N)C[C@@H]1NC(=N)C(=O)O
IUPAC navn 2-[[(2R,3S,5S,6R)-5-amino-2-methyl-6-[(2R,3S,5S,6S)-2,3,4,5,6-pentahydroxycyclohexyl]oxyoxan-3-yl]amino]-2-iminoacetic acid;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 415.82
Mængde 1 ml
Formel vægt 415.1358 g/mol