Få mere at vide
Applied Biosystems™ KaryoStat™ HD-analyse
Beskrivelse
- De KaryoStat HD Assay tilbyder genotypebestemmelse (prøve-ID) plus helgenomdækning i høj opløsning til nøjagtig påvisning af kromosomafvigelser. Assayet har mere end 99 % følsomhed og kan pålideligt detektere 25 –50 kb kopiantal ændringer på tværs af genomet ved høj specificitet med enkelt-nukleotid polymorfi (SNP) allelisk bekræftelse.
- Disse SNP'er med høj tæthed muliggør visualisering af mosaicisme på lavt niveau og fravær af heterozygositet (AOH), ændring af kopital og identifikation af genomisk kontaminering til forskningsbrug. Med mere end 2,6 millioner kopinummermarkører er KaryoStat HD-analyse dækker alle OMIM™ og RefSeq-gener.
- Vores proprietære produktionsteknologi producerer arrays, der er yderst reproducerbare mellem hver batch uden risiko for probeudfald, der er iboende i perlefremstillingsteknikker. Analysen inkluderer arrays, reagenser og brugervenlig dataanalysesoftware til en omkostningseffektiv og strømlinet analyse af pluripotente stamcellelinjer.
- Bredeste dækning og højeste ydeevne til påvisning af kromosomafvigelser
- Karyotyping og genotypebestemmelse (prøve-ID) med et assay
- >99 % følsomhed og kan pålideligt –registrere 25 50 kb kopinummerændringer
- Simpel analyse; ingen cytogenetisk ekspertise nødvendig
- Assay inkluderer arrays, reagenser
- 2,5 dage til resultater
Tekniske data
Tekniske data
| Type | HD-analyse |
| Antal arrays | 24 arrays |
| Format | Genechip Probe Array |
| Arter | ADN |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 –8 °C: • Arrays • Modul 2: Pre-Lab TE-buffer og vand • Modul 4: Hovedlaboratoriefarve, holdebuffer, perler og vand Opbevares ved -5 til -30 °C: • Modul 3: Hovedlaboratoriefragmentering, -mærkning og -hybridisering Opbevares ved stuetemperatur: • Modul 5: Hovedlaboratorie-elueringsbuffer • Oprensningsvaskebuffer • Vaskebuffer A • Vaskebuffer B |
| Til brug med (udstyr) | GeneChip Scanner 3000 |
| Inkluderer | Arrays, reagenser, dataanalysesoftware |
| Produktlinje | KaryoStat™ HD |
| Mængde | 24 analyser |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris |