Få mere at vide
KaryoStat™ HD Assay Plus
Artikelnummer. 17153019 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
24 analyser
Artikelnummer. Mængde
17153019 24 analyser
1 options
Artikelnummer. 17153019 Leverandør ABI Applied Biosystems Leverandørnr. 905405
 Begrænset vare
På lager
De KaryoStat HD Assay tilbyder genotypebestemmelse (prøve-ID) plus helgenomdækning i høj opløsning til nøjagtig påvisning af kromosomafvigelser.
Assayet har mere end 99 % følsomhed og kan pålideligt detektere 25 –50 kb kopiantal ændringer på tværs af genomet ved høj specificitet med enkelt-nukleotid polymorfi (SNP) allelisk bekræftelse. Disse SNP'er med høj tæthed muliggør visualisering af mosaicisme på lavt niveau og fravær af heterozygositet (AOH), ændring af kopital og identifikation af genomisk kontaminering til forskningsbrug. Med mere end 2,6 millioner kopinummermarkører er KaryoStat HD-analyse dækker alle OMIM™ og RefSeq-gener. Vores proprietære produktionsteknologi producerer arrays, der er yderst reproducerbare mellem hver batch uden risiko for probeudfald, der er iboende i perlefremstillingsteknikker. Analysen inkluderer arrays, reagenser og brugervenlig dataanalysesoftware til en omkostningseffektiv og strømlinet analyse af pluripotente stamcellelinjer. KaryoStat HD Assay Plus inkluderer også et amplifikationsmodul, der er tilstrækkeligt til 96 reaktioner.
Funktionerne omfatter:
  • Bredeste dækning og højeste ydeevne til påvisning af kromosomafvigelser
  • Karyotyping og genotypebestemmelse (prøve-ID) med et assay
  • >99 % følsomhed og kan pålideligt –registrere 25 50 kb kopinummerændringer
  • Simpel analyse; ingen cytogenetisk ekspertise nødvendig
  • Assay inkluderer arrays, reagenser og gratis software, der kan downloades
  • 2,5 dage til resultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type HD Assay Plus
Antal arrays 24 arrays
Format Genechip Probe Array
Arter ADN
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C:
• Arrays
• Modul 2: Pre-Lab TE-buffer og vand
• Modul 4: Hovedlaboratoriefarve, holdebuffer, perler og vand
Opbevares ved -5 til -30 °C:
• Modul 1: Pre-Lab restriktion, ligering og amplifikation
• Modul 3: Hovedlaboratoriefragmentering, -mærkning og -hybridisering
Opbevares ved stuetemperatur:
• Modul 5: Hovedlaboratorie-elueringsbuffer
• Oprensningsvaskebuffer
• Vaskebuffer A
• Vaskebuffer B
Til brug med (udstyr) GeneChip Scanner 3000
Inkluderer Arrays, reagenser, dataanalysesoftware
Produktlinje KaryoStat™ HD
Mængde 24 analyser
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris