Få mere at vide
Thermo Scientific™ KaryoStat+™ Genetisk stabilitetsanalyseservice
Artikelnummer. 17882606
Skift visning
1 prøve
Artikelnummer.
17882606 1 prøve
1 options
Artikelnummer. 17882606 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A52849
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
KaryoStat+ Genetic Stability Assay Service er et hurtigt og omkostningseffektivt alternativ til typisk G-båndet karyotyping.
  • Et hurtigt og omkostningseffektivt alternativ til typisk G-båndet karyotyping
  • Udnytter det array-baserede CytoScan HT-CMA 96F Assay Kit (906025), der tilbyder hel-genomdækning til nøjagtig påvisning af kromosomafvigelser i humane primære celler og stamceller
De KaryoStat+ Assay Service tilbyder:
  • Hurtig datalevering– ekspeditionstid på tre uger eller mindre
  • Praktisk prøveforberedelse– vores assay bruger frosne cellepelleter, hvilket eliminerer behovet for at sende levende celler
  • Højere opløsning– microarray-opløsning fem gange højere end traditionel G-banding
  • Enestående støtte– en dedikeret projektleder til hyppig projektkommunikation
  • Bred celletypekompatibilitet– alle ikke-transformerede humane celletyper accepteres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 prøve
Certificeringer/compliance ISO 9001
Varighed 3 uger
Produkttype Genetisk stabilitetsanalyseservice
Produktlinje Applied Biosystems
Felt Kun brug til forskning
Målgruppe Pluripotente stamcelleforskere
Arter ADN