Få mere at vide
Thermo Scientific™ KaryoStat+™ med Cell ID Assay service
Beskrivelse
- Et hurtigt og omkostningseffektivt alternativ til typisk G-båndet karyotyping, der evaluerer både genetisk stabilitet og SNP-baseret celleidentifikation
- KaryoStat+ service udnytter det array-baserede CytoScan HT-CMA 96F Assay Kit (906025), der tilbyder hel-genomdækning til nøjagtig påvisning af kromosomafvigelser i humane primære celler og stamceller
- Cell ID udnytter KaryoStat Assay (905403) for at sammenligne genotyper på tværs af prøver
De KaryoStat+ med Cell ID Assay Service tilbyder:
- Hurtig datalevering– ekspeditionstid på fire uger eller mindre
- Praktisk prøveforberedelse– Assay bruger frosne cellepelleter, hvilket eliminerer behovet for at sende levende celler
- Højere opløsning– microarray-opløsning fem gange højere end traditionel G-banding
- Enestående støtte– en dedikeret projektleder til hyppig projektkommunikation
- Bred celletypekompatibilitet– alle ikke-transformerede humane celletyper accepteres
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 prøve |
| Varighed | 3 uger |
| Produkttype | Assay Service |
| Produktlinje | Applied Biosystems |
| Felt | Kun brug til forskning |
| Målgruppe | Stamcelle- og immunonkologiske forskere |
| Arter | ADN |