Få mere at vide
KaryoStat™ Assay
Artikelnummer. 17133019 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
24 analyser
Artikelnummer. Mængde
17133019 24 analyser
1 options
Artikelnummer. 17133019 Leverandør ABI Applied Biosystems Leverandørnr. 905403
De KaryoStat Assay er et alternativ til g-banding karyotyping, der tilbyder nøjagtig genotypebestemmelse (prøve-ID) plus hel-genomdækning til nøjagtig påvisning af kromosomafvigelser med resultater på 2,5 dage.
Assayet muliggør påvisning af aneuploidier, submikroskopiske aberrationer og mosaikhændelser til forskningsbrug. Fordi analysen giver genotypeinformation, kan den hjælpe med at identificere triploidier og kopiere neutrale hændelser, såsom fravær af heterozygositet. Vores proprietære produktionsteknologi producerer arrays, der er yderst reproducerbare mellem hver batch uden risiko for probeudfald, der er iboende i perlefremstillingsteknikker. Analysen inkluderer arrays, reagenser og brugervenlig dataanalysesoftware til en omkostningseffektiv og strømlinet analyse af pluripotente stamcellelinjer.
Funktionerne omfatter:
  • Omkostningseffektiv og præcis påvisning af kromosomafvigelser
  • Karyotyping og genotypebestemmelse (prøve-ID) med et assay
  • Simpel analyse; ingen cytogenetisk ekspertise nødvendig
  • Assay inkluderer arrays, reagenser og gratis software, der kan downloades
  • 2,5 dage til resultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay
Antal arrays 24 arrays
Format Genechip Probe Array
Arter ADN
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C:
• Arrays
• Modul 2: Pre-Lab TE-buffer og vand
• Modul 4: Hovedlaboratoriefarve, holdebuffer, perler og vand
Opbevares ved -5 til -30 °C:
• Modul 1: Pre-Lab restriktion, ligering og amplifikation
• Modul 3: Hovedlaboratoriefragmentering, -mærkning og -hybridisering
Opbevares ved stuetemperatur:
• Modul 5: Hovedlaboratorie-elueringsbuffer
• Oprensningsvaskebuffer
• Vaskebuffer A
• Vaskebuffer B
Inkluderer Arrays, reagenser, dataanalysesoftware
Produktlinje KaryoStat
Mængde 24 analyser
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris